Kluczowe dokumenty
WH0010660M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LBX1 antibody produced in mouse
clone 2B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HPX6, Anti-LBX1H, Anti-homeobox, Anti-ladybird homeobox homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LBX1(10660)
Opis ogólny
Ten gen i ortologiczny gen myszy zostały znalezione dzięki ich homologii do wczesnych i późnych genów homeobox Drosophila lady bird. U myszy gen ten jest kluczowym regulatorem migracji komórek prekursorowych mięśni i jest wymagany do nabycia tożsamości grzbietowej mięśni kończyn przednich. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LBX1 (NP_006553.2, 133 a.a. ~ 219 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TNHQIYELEKRFLYQKYLSPADRDQQIAQQLGLTNAQVITWFQNRRAKLKRDLEEMKADVESAKKLGPSGQMDIVALAELEQNSEATA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)