GE29343052
Sera-Mag™ Select
Cytiva 29343052, pack of 1 × 60 mL
Synonim(y):
Kulki magnetyczne Sera-Mag
Wybierz wielkość
3580,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3580,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 × 60 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 29343052
śr. rozm. cząst.
1 μm
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
- Użyj jednego odczynnika do czyszczenia PCR i wyboru rozmiaru.
- Łatwo kontroluj, jaki rozmiar DNA jest zatrzymywany lub eliminowany poprzez dodanie różnych proporcji Sera-Mag Select do próbki. Umożliwia to oczyszczanie bibliotek NGS i fragmentów PCR, a także podwójną selekcję wielkości bibliotek.
- Wykorzystuje te same protokoły, co istniejące odczynniki, dzięki czemu może być bezpośrednio zintegrowany z istniejącymi przepływami pracy przy minimalnych zakłóceniach.
- Sera-Mag Select zapewnia ścisłą dystrybucję w selekcji wielkości dla wysokiej wydajności odzyskiwania określonych rozmiarów fragmentów.
- Nadaje się do ręcznych, wysokowydajnych i zautomatyzowanych procesów.
- Sera-Mag Select należy przechowywać w lodówce w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie zamrażać. Przechowywać w pozycji pionowej i szczelnie zamkniętej butelce.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)