Kluczowe dokumenty
WH0010068M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL18BP antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-IL18BPa, Anti-interleukin 18 binding protein
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL18BP(10068)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest inhibitorem cytokiny prozapalnej IL18. Białko to wiąże się z IL18, zapobiega wiązaniu IL18 z jej receptorem, a tym samym hamuje indukowaną przez IL18 produkcję IFN-gamma. Białko to ulega konstytutywnej ekspresji i jest wydzielane w komórkach jednojądrzastych. Ekspresja tego białka może być zwiększona przez IFN-gamma. Podwyższony poziom tego białka jest wykrywany w tkankach jelit pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL18BP (AAH44215, 31 a.a. ~ 194 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TPVSQTTTAATASVRSTKDPCPSQPPVFPAAKQCPALEVTWPEVEVPLNGTLSLSCVACSRFPNFSILYWLGNGSFIEHLPGRLWEGSTSRERGSTGTQLCKALVLEQLTPALHSTNFSCVLVDPEQVVQRHVLAQLWAGLRATLPPTQEALPSSHSSPQQQG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)