IL18BP działa jako inhibitor cytokiny prozapalnej IL18. Wiąże IL18, zapobiega wiązaniu IL18 z jej receptorem, a tym samym hamuje indukowaną przez IL18 produkcję IFN-gamma, co skutkuje zmniejszoną odpowiedzią immunologiczną typu T-helper 1. Białko to ulega konstytutywnej ekspresji i jest wydzielane w komórkach jednojądrzastych. Podwyższony poziom tego białka jest wykrywany w tkankach jelit pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Rekombinowane ludzkie białko IL18BP, połączone z tagiem His na N-końcu, zostało wyrażone w E. coli.
Physical form
1 mg/ml w 20 mM buforze Tris-HCl (pH 8,0) zawierającym 0,4 M mocznik i 10% glicerol.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)