Kluczowe dokumenty
WH0009397M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NMT2 antibody produced in mouse
clone 2E12-4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-N-myristoyltransferase 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E12-4B5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NMT2(9397)
Opis ogólny
N-myrystoilotransferaza (NMT) katalizuje reakcję N-końcowej mirystoilacji wielu białek sygnałowych. Przenosi ona kwas mirystynowy z koenzymu mirystoilowego A do grupy aminowej N-końcowej reszty glicynowej białka. Dowody biochemiczne wskazują na obecność kilku różnych NMT, różniących się pozorną masą cząsteczkową i / lub dystrybucją subkomórkową. Przewidywane 498-aminokwasowe ludzkie białko NMT2 wykazuje 77% i 96% identyczności sekwencji z ludzkim NMT1 i mysim Nmt2, tworząc dwie odrębne rodziny N-myristoylotransferaz. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NMT2 (AAH06376, 1 a.a. ~ 498 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAEDSESAASQQSLELDDQDTCGIDGDNEEETEHAKGSPGGYLGAKKKKKKQKRKKEKPNSGGTKSDSASDSQEIKIQQPSKNPSVPMQKLQDIQRAMELLSACQGPARNIDEAAKHRYQFWDTQPVPKLDEVITSHGAIEPDKDNVRQEPYSLPQGFMWDTLDLSDAEVLKELYTLLNENYVEDDDNMFRFDYSPEFLLWALRPPGWLLQWHCGVRVSSNKKLVGFISAIPANIRIYDSVKKMVEINFLCVHKKLRSKRVAPVLIREITRRVNLEGIFQAVYTAGVVLPKPIATCRYWHRSLNPKKLVEVKFSHLSRNMTLQRTMKLYRLPDVTKTSGLRPMEPKDIKSVRELINTYLKQFHLAPVMDEEEVAHWFLPREHIIDTFVVESPNGKLTDFLSFYTLPSTVMHHPAHKSLKAAYSFYNIHTETPLLDLMSDALILAKSKGFDVFNALDLMENKTFLEKLKFGIGDGNLQYYLYNWRCPGTDSEKVGLVLQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)