Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA018493
Sigma-Aldrich
Anti-BAG3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-BAG family molecular chaperone regulator 3, Anti-BAG-3, Anti-Bcl-2-associated athanogene 3, Anti-Bcl-2-binding protein Bis, Anti-Docking protein CAIR-1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DSVDPEGRADVRQARRDGVRKVQTILEKLEQKAIDVPGQVQVYELQPSNLEADQPLQAIMEMGAVAADKGKKNAGNAEDPHTETQQPEATAAATSNPSSMTDTPGNPAAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG3(9531)
Opis ogólny
BAG (BCL2 associated athanogene) molecular chaperone regulator-3 (BAG3) jest członkiem rodziny ko-chaperonów BAG, które oddziałują z Hsp70 (białko szoku cieplnego 70).
Immunogen
BAG family molecular chaperone regulator 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko BAG (BCL2 associated athanogene) z rodziny molecular chaperone regulator-3 (BAG3) zostało opisane jako czynnik antyapoptotyczny i pro-autofagiczny. Obecność białka TAT HIV (ludzkiego wirusa niedoboru odporności)-1 podnosi poziom BAG3, stymulując autofagię w ludzkich komórkach glejowych. BAG3 wiąże się z głównym białkiem sklepienia (MVP) i przyczynia się do oporności na apoptozę poprzez aktywację kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym1/2 (ERK1/2). Mechanizm ten jest odpowiedzialny za oporność na chemioterapię w raku piersi. BAG3 ulega nadekspresji w raku płuc i wywiera działanie antyapoptotyczne w oporności na chemioterapię. Mutacja w BAG3 powoduje miopatię miofibrylarną, charakteryzującą się tworzeniem agregatów białkowych i rozpadem miofibryli.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74209
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gennaro Chiappetta et al.
Oncotarget, 5(16), 6846-6853 (2014-08-26)
BAG3, member the HSP70 co-chaperones family, has been shown to play a relevant role in the survival, growth and invasiveness of different tumor types. In this study, we investigate the expression of BAG3 in 66 specimens from different lung tumors
Martina P Pasillas et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 14(1), 1-14 (2014-07-07)
Senescence is a prominent solid tumor response to therapy in which cells avoid apoptosis and instead enter into prolonged cell cycle arrest. We applied a quantitative proteomics screen to identify signals that lead to therapy-induced senescence and discovered that Bcl2-associated
Anna Paola Bruno et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 13(23), 3640-3644 (2014-12-09)
BAG3 protein has been described as an anti-apoptotic and pro-autophagic factor in several neoplastic and normal cells. We previously demonstrated that BAG3 expression is elevated upon HIV-1 infection of glial and T lymphocyte cells. Among HIV-1 proteins, Tat is highly
Avnika A Ruparelia et al.
Acta neuropathologica, 128(6), 821-833 (2014-10-03)
Mutations in the co-chaperone Bcl2-associated athanogene 3 (BAG3) can cause myofibrillar myopathy (MFM), a childhood-onset progressive muscle disease, characterized by the formation of protein aggregates and myofibrillar disintegration. In contrast to other MFM-causing proteins, BAG3 has no direct structural role