Kluczowe dokumenty
WH0009340M5
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GLP2R antibody produced in mouse
clone 1F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-glucagon-like peptide 2 receptor
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLP2R(9340)
Opis ogólny
Receptor GLP2 (GLP2R) jest członkiem nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, blisko spokrewnionym z receptorem glukagonu i receptorem GLP1. Glukagonopodobny peptyd-2 (GLP2) jest 33-aminokwasowym peptydem pochodzącym z proglukagonu, wytwarzanym przez jelitowe komórki enteroendokrynne. Podobnie jak glukagonopodobny peptyd-1 (GLP1) i sam glukagon, pochodzi on z peptydu proglukagonu kodowanego przez gen GCG. GLP2 stymuluje wzrost jelit i zwiększa wysokość kosmków w jelicie cienkim, przy jednoczesnym zwiększeniu proliferacji komórek krypt i zmniejszeniu apoptozy enterocytów. Co więcej, GLP2 zapobiega hipoplazji jelit wynikającej z całkowitego żywienia pozajelitowego. GLP2R, członek nadrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, ulega ekspresji w jelitach i jest blisko spokrewniony z receptorem glukagonu (GCGR) i receptorem dla GLP1 (GLP1R). (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GLP2R (NP_004237, 69 a.a. ~ 178 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEETTRKWAQYKQACLRDLLKEPSGIFCNGTFDQYVCWPHSSPGNVSVPCPSYLPWWSEESSGRAYRHCLAQGTWQTIENATDIWQDDSECSENHSFKQNVDRYALLSTL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)