Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0008850M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 1H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CAF, Anti-GCN5, Anti-GCN5L, Anti-GCN5L1, Anti-P/CAF, Anti-p300/CBP-associated factor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KAT2B(8850)
Opis ogólny
CBP i p300 to duże białka jądrowe, które wiążą się z wieloma specyficznymi dla sekwencji czynnikami zaangażowanymi we wzrost i/lub różnicowanie komórek, w tym z c-jun i adenowirusową onkoproteiną E1A. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z p300/CBP. Ma aktywność wiązania in vitro i in vivo z CBP i p300 oraz konkuruje z E1A o miejsca wiązania w p300/CBP. Ma aktywność acetylotransferazy histonowej z histonami rdzeniowymi i cząsteczkami rdzenia nukleosomu, co wskazuje, że białko to odgrywa bezpośrednią rolę w regulacji transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCAF (AAH60823, 353 a.a. ~ 452 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)