Kluczowe dokumenty
SAB1409954
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 4C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAF, P, P/CAF, PCAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.96 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCAF(8850)
Opis ogólny
CBP i p300 to duże białka jądrowe, które wiążą się z wieloma specyficznymi dla sekwencji czynnikami zaangażowanymi we wzrost i/lub różnicowanie komórek, w tym z c-jun i adenowirusową onkoproteiną E1A. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z p300/CBP. Ma aktywność wiązania in vitro i in vivo z CBP i p300 oraz konkuruje z E1A o miejsca wiązania w p300/CBP. Ma aktywność acetylotransferazy histonowej z histonami rdzeniowymi i cząsteczkami rdzenia nukleosomu, co wskazuje, że białko to odgrywa bezpośrednią rolę w regulacji transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCAF (NP_003875, 731 a.a. ~ 832 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
TLKSILQQVKSHQSAWPFMEPVKRTEAPGYYEVIRFPMDLKTMSERLKNRYYVSKKLFMADLQRVFTNCKEYNPPESEYYKCANILEKFFFSKIKEAGLIDK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)