Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB1409953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PCAF antibody produced in mouse
clone 5E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAF, P, P/CAF, PCAF
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5E5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PCAF(8850)
Opis ogólny
CBP i p300 to duże białka jądrowe, które wiążą się z wieloma specyficznymi dla sekwencji czynnikami zaangażowanymi we wzrost i/lub różnicowanie komórek, w tym z c-jun i adenowirusową onkoproteiną E1A. Białko kodowane przez ten gen wiąże się z p300/CBP. Ma aktywność wiązania in vitro i in vivo z CBP i p300 oraz konkuruje z E1A o miejsca wiązania w p300/CBP. Ma aktywność acetylotransferazy histonowej z histonami rdzeniowymi i cząsteczkami rdzenia nukleosomu, co wskazuje, że białko to odgrywa bezpośrednią rolę w regulacji transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PCAF (AAH60823, 353 a.a. ~ 452 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LEEEVYSQNSPIWDQDFLSASSRTSQLGIQTVINPPPVAGTISYNSTSSSLEQPNAGSSSPACKASSGLEANPGEKRKMTDSHVLEEAKKPRVMGDIPME
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francisco J Herrera et al.
eLife, 3, e02559-e02559 (2014-07-10)
Emerging evidence points to an unexpected diversification of core promoter recognition complexes that serve as important regulators of cell-type specific gene transcription. Here, we report that the orphan TBP-associated factor TAF9B is selectively up-regulated upon in vitro motor neuron differentiation