Kluczowe dokumenty
WH0006925M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCF4 antibody produced in mouse
clone 1F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E22, Anti-ITF2, Anti-SEF2, Anti-SEF21, Anti-SEF21A, Anti-SEF21B, Anti-transcription factor 4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF4(6925)
Opis ogólny
Czynnik transkrypcyjny 4 (TCF4), znany również jako E2-2, jest czynnikiem transkrypcyjnym typu helisa-pętla-helisa. Jest częścią rodziny białek E i ulega ekspresji w rogówce podczas rozwoju. Gen kodujący TCF4 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 18q21.
Immunogen
TCF4 (AAH31056.1, 1 a.a. ~ 365 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MHHQQRMAALGTDKELSDLLDFSAMFSPPVSSGKNGPTSLASGHFTGSNVEDRSSSGSWGNGGHPSPSRNYGDGTPYDHTTSRDLGSHDNLSPPFVNSRIQSKTERGSYSSYGRESNLQGCHQQSLLGGDMDMGNPGTLSPTKPGSQYYQYSSNNPRRRPLHSSAMEVQTKKVRKVPPGLPSSVYAPSASTADYNRDSPGYPSSKPATSTFPSSFFMQDGHHSSDPWSSSSGMNQPGYAGMLGNSSHIPQSSSYCSLHPHERLSYPSHSSADINSSLPPMSTFHRSGTNHYSTSSCTPPANGTDSIMANRGSGAAGSSQTGDALGKALASIYSPDHTNNSFSSNPSTPVGSPPSLSAGTAVWSRN
Działania biochem./fizjol.
Czynnik transkrypcyjny 4 (TCF4) działa jako regulator wzrostu i różnicowania komórek. Odgrywa rolę w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Defekty w genie TCF4 są związane z zespołem Pitta-Hopkinsa. Białko to zostało również powiązane z podatnością na schizofrenię.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Complex translocation disrupting TCF4 and altering TCF4 isoform expression segregates as mild autosomal dominant intellectual disability.
Maduro V
Orphanet Journal of Rare Diseases, 11(1), 62-62 (2016)
Association of TCF4 polymorphisms and Fuchs' endothelial dystrophy: a meta-analysis.
Li D
BMC Ophthalmology, 15, 61-61 (2015)
TCF4 gene polymorphism is associated with cognition in patients with schizophrenia and healthy controls.
Journal of Psychiatric Research, 95-101 (2015)
TCF4 deletions in Pitt-Hopkins Syndrome.
Giurgea L
Human Mutation, 29(11), E242-E251 (2008)
TGC repeat expansion in the TCF4 gene increases the risk of Fuchs' endothelial corneal dystrophy in Australian cases.
Kuot A
PLoS ONE, 12(8), e0183719-e0183719 (2017)