Kluczowe dokumenty
AV100776
Sigma-Aldrich
Anti-TCF4 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-E2-2, Anti-ITF2, Anti-SEF2, Anti-SEF2-1, Anti-SEF2-1A, Anti-SEF2-1B, Anti-Transcription factor 4
Wybierz wielkość
100 μL
2310,00 zł
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
71 kDa
reaktywność gatunkowa
pig, rat, human, mouse, horse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCF4(6925)
Opis ogólny
TCF-4 należy do rodziny czynników transkrypcyjnych Tcf, które aktywują geny indukowane przez szlak Wnt.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiego TCF4
Zastosowanie
Przeciwciało anty-CTF4 (AB2) produkowane u królików jest odpowiednie do western blottingu w stężeniu 0,25 μg/ml.
Działania biochem./fizjol.
TCF-4 pośredniczy w transformacji komórek nabłonkowych jelita grubego przy braku ekspresji genu APC. Ekspresja TCF-4 jest wymagana do ustanowienia proliferacyjnych progenitorów w celu utworzenia krypt embrionalnego jelita cienkiego. TCF-4 współpracuje z β-kateniną w celu regulacji procesu transformacji jelita grubego. Brak ekspresji TCF-4 skutkuje opóźnieniem rozwoju i niepełnosprawnością intelektualną określaną jako zespół Pitta-Hopkinsa.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: DGTPYDHMTSRDLGSHDNLSPPFVNSRIQSKTERGSYSSYGRESNLQGCH
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J David Sweatt
Experimental & molecular medicine, 45, e21-e21 (2013-05-04)
TCF4 (transcription factor 4; E2-2, ITF2) is a transcription factor that when haplo-insufficient causes Pitt-Hopkins Syndrome (PTHS), an autism-spectrum disorder that is associated with pervasive developmental delay and severe intellectual disability. The TCF4 gene is also a risk factor with
Marc van de Wetering et al.
Cell, 111(2), 241-250 (2002-11-01)
The transactivation of TCF target genes induced by Wnt pathway mutations constitutes the primary transforming event in colorectal cancer (CRC). We show that disruption of beta-catenin/TCF-4 activity in CRC cells induces a rapid G1 arrest and blocks a genetic program
V Korinek et al.
Nature genetics, 19(4), 379-383 (1998-08-11)
Mutations of the genes encoding APC or beta-catenin in colon carcinoma induce the constitutive formation of nuclear beta-catenin/Tcf-4 complexes, resulting in activated transcription of Tcf target genes. To study the physiological role of Tcf-4 (which is encoded by the Tcf7/2