Kluczowe dokumenty
WH0006780M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STAU1 antibody produced in mouse
clone 3D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-STAU, Anti-staufen, RNA binding protein, homolog 1 (Drosophila)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAU1(6780)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Staufen jest członkiem rodziny białek wiążących dwuniciowe RNA (dsRNA) zaangażowanych w transport i/lub lokalizację mRNA do różnych przedziałów subkomórkowych i/lub organelli. Białka te charakteryzują się obecnością wielu domen wiążących dsRNA, które są wymagane do wiązania RNA o dwuniciowych strukturach drugorzędowych. Ludzki homolog staufenu kodowany przez STAU dodatkowo zawiera domenę wiążącą mikrotubule podobną do tej w białku związanym z mikrotubulami 1B i wiąże tubulinę. Wykazano, że produkt genu STAU jest obecny w cytoplazmie w połączeniu z szorstkim retikulum endoplazmatycznym (RER), co wskazuje na udział tego białka w transporcie mRNA przez sieć mikrotubul do RER, miejsca translacji. Opisano pięć wariantów transkryptu wynikających z alternatywnego splicingu genu STAU i kodujących trzy izoformy. Trzy z tych wariantów kodują tę samą izoformę, jednak różnią się w ich 5′UTR. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STAU1 (NP_004593, 401 a.a. ~ 496 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)