Kluczowe dokumenty
SAB1412583
Sigma-Aldrich
ANTI-STAU2 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
39K2, 39K3, DKFZp781K0371, MGC119606, STAU2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAU2(27067)
Opis ogólny
Staufen homolog 2 jest członkiem rodziny białek wiążących dwuniciowe RNA (dsRNA) zaangażowanych w transport i/lub lokalizację mRNA do różnych przedziałów subkomórkowych i/lub organelli. Białka te charakteryzują się obecnością wielu domen wiążących dsRNA, które są wymagane do wiązania RNA o dwuniciowych strukturach drugorzędowych. Staufen homolog 2 wykazuje odpowiednio 48,5% i 59,9% podobieństwa do staufenów drosophila i człowieka. Dokładna funkcja Staufen homolog 2 nie jest znana, ale ponieważ zawiera on 3 kopie konserwowanej domeny wiążącej dsRNA, może być zaangażowany w wiązanie dwuniciowego RNA. Dla tego genu znaleziono kilka wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STAU2 (NP_055208, 341 a.a. ~ 440 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
LGYKASTNLQDQLEKTGENKGWSGPKPGFPEPTNNTPKGILHLSPDVYQEMEASRHKVISGTTLGYLSPKDMNQPSSSFFSISPTSNSSATIARELLMNG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)