Kluczowe dokumenty
WH0006096M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RORB antibody produced in mouse
clone 4B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-NR1F2, Anti-RAR-related orphan receptor B, Anti-RORBETA, Anti-RZRB, Anti-bA133M9.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RORB(6096)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do podrodziny NR1 receptorów hormonów jądrowych. Jest to białko wiążące DNA, które może wiązać się jako monomer lub jako homodimer z elementami odpowiedzi hormonalnej przed kilkoma genami w celu zwiększenia ekspresji tych genów. Specyficzne funkcje tego białka nie są znane, ale wykazano, że oddziałuje ono z NM23-2, kinazą difosforanu nukleozydu zaangażowaną w organogenezę i różnicowanie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RORB (NP_008845, 136 a.a. ~ 224 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ETSGTYANGHVIDLPKSEGYNVDSGQPSPDQSGLDMTGIKQIKQEPIYDLTSVPNLFTYSSFNNGQLAPGITMTEIDRIAQNIIKSHL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)