Kluczowe dokumenty
WH0005653M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KLK6 antibody produced in mouse
clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Bssp, Anti-Kallikrein 6 (neurosin, zyme), Anti-Klk7, Anti-MGC9355, Anti-NEUROSIN, Anti-PRSS18, Anti-PRSS9, Anti-SP59, Anti-ZYME, Anti-hK6
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK6(5653)
Opis ogólny
Kallikreiny to podgrupa proteaz serynowych o zróżnicowanych funkcjach fizjologicznych. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wiele kallikrein jest zaangażowanych w kancerogenezę, a niektóre z nich mają potencjał jako nowe biomarkery raka i innych chorób. Gen ten jest jednym z piętnastu członków podrodziny kallikrein zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 19. Kodowany enzym jest regulowany przez hormony steroidowe. W hodowli tkankowej stwierdzono, że enzym generuje amyloidogenne fragmenty z białka prekursorowego amyloidu, co sugeruje potencjalny udział w chorobie Alzheimera. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLK6 (AAH15525, 91 a.a. ~ 190 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
RAVIHPDYDAASHDQDIMLLRLARPAKLSELIQPLPLERDCSANTTSCHILGWGKTADGDFPDTIQCAYIHLVSREECEHAYPGQITQNMLCAGDEKYGK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)