Kluczowe dokumenty
WH0005325M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PLAGL1 antibody produced in mouse
clone 1E2, ascites fluid
Synonim(y):
Anti-DKFZp781P1017, Anti-LOT1, Anti-ZAC, Anti-ZAC1, Anti-pleiomorphic adenoma gene-like 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAGL1(5325)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko palca cynkowego C2H2 z aktywnością transaktywacji i wiązania DNA. Wykazano, że gen ten wykazuje aktywność antyproliferacyjną i jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PLAGL1 (NP_002647.2, 221 a.a. ~ 320 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QPMQPLPESLASLHPSVSPGSPPPPLPNHKYNTTSTSYSPLASLPLKADTKGFCNISLFEDLPLQEPQSPQKLNPGFDLAKGNAGKVNLPKELPADAVNL
Działania biochem./fizjol.
Matczynie wdrukowany gen PLAGL1 (pleiomorphic adenoma-like protein 1) funkcjonuje zarówno jako onkogen, jak i supresor nowotworu w zależności od kontekstu komórkowego. Stwierdzono, że wykazuje właściwości antyproliferacyjne i reguluje apoptozę i zatrzymanie cyklu komórkowego poprzez p53.
Postać fizyczna
Rozwiązanie
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne-Lise Peille et al.
PloS one, 8(11), e80741-e80741 (2013-11-22)
Soft tissue sarcomas (STS) are rare, complex tumors with a poor prognosis. The identification of new prognostic biomarkers is needed to improve patient management. Our aim was to determine the methylation status of the 118 CpG sites in the PLAGL1