Kluczowe dokumenty
WH0002064M6
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ERBB2 antibody produced in mouse
clone 4B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HER2, Anti-HER2/neu, Anti-NEU, Anti-NGL, Anti-TKR1, Anti-cerb B2, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1245
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1245
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERBB2(2064)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów naskórkowego czynnika wzrostu (EGF) receptorowych kinaz tyrozynowych. Białko to nie ma własnej domeny wiążącej ligand i dlatego nie może wiązać czynników wzrostu. Wiąże się jednak ściśle z innymi związanymi z ligandem członkami rodziny receptorów EGF, tworząc heterodimer, stabilizując wiązanie ligandu i wzmacniając aktywację szlaków sygnałowych za pośrednictwem kinazy, takich jak te obejmujące kinazę białkową aktywowaną mitogenami i kinazę fosfatydyloinozytolu-3. Odnotowano zmiany alleliczne w pozycjach aminokwasowych 654 i 655 izoformy a (pozycje 624 i 625 izoformy b), z najczęściej występującym allelem Ile654/Ile655, przedstawionym tutaj. Amplifikację i/lub nadekspresję tego genu odnotowano w wielu nowotworach, w tym w guzach piersi i jajnika. Alternatywny splicing skutkuje kilkoma dodatkowymi wariantami transkryptu, niektóre kodują różne izoformy, a inne nie zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ERBB2 (NP_004439, 22 a.a. ~ 121 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
STQVCTGTDMKLRLPASPETHLDMLRHLYQGCQVQGNLELTYLPTNASLSFLQDIQEVQGYVLIAHNQVRQVPLQRLRIVRGTQLFEDNYALAVLDNGD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Slavica Matić et al.
Plant biotechnology journal, 14(1), 153-159 (2015-04-14)
The rat ErbB2 (rErbB2) protein is a 185-kDa glycoprotein belonging to the epidermal growth factor-related proteins (ErbB) of receptor tyrosine kinases. Overexpression and mutations of ErbB proteins lead to several malignancies including breast, lung, pancreatic, bladder and ovary carcinomas. ErbB2
Wei Huang et al.
PloS one, 8(9), e74679-e74679 (2013-09-17)
A critical limiting factor of chemotherapy is the unacceptably high toxicity. The use of nanoparticle based drug carriers has significantly reduced the side effects and facilitated the delivery of drugs. Source of the remaining side effect includes (1) the broad