Kluczowe dokumenty
WH0001058M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CENPA antibody produced in mouse
clone 1D4-1A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-centromere protein A, 17kDa
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D4-1A3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPA(1058)
Opis ogólny
Centromery to zróżnicowane domeny chromosomalne, które określają mitotyczne zachowanie chromosomów. CENPA koduje białko centromerowe, które zawiera domenę fałdu histonowego związaną z histonem H3, która jest wymagana do celowania w centromer. Uważa się, że CENPA jest składnikiem zmodyfikowanego nukleosomu lub struktury podobnej do nukleosomu, w której zastępuje 1 lub obie kopie konwencjonalnego histonu H3 w tetramerycznym rdzeniu (H3-H4)2 cząsteczki nukleosomu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CENPA (AAH00881, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGPRRRSRKPEAPRRRSPTPTPGPSRRGPSLGASSHQHSRRQGWLKEIRKLQKSTHLLIRKLPFSRLAAEAFLVHLFEDAYLLTLHAGRVTLFPKDVQLARRIRGLEEGLG
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)