SAB5600206
Anti-TUBA1B (alpha-tubulin ubiquitous) Antibody
rabbit monoclonal, RM113
Synonim(y):
Tubulin alpha-1A chain, Tubulin alpha-1B chain
Wybierz wielkość
1990,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1990,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Anti-alpha-Tubulin antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM113, purified immunoglobulin
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM113, monoclonal
recombinant monoclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
all
metody
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBA1A(7846)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)