Przejdź do
T0198
Anti-β-Tubulin antibody, Mouse monoclonal
clone D66, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Tubulin beta-1 chain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
949,00 zł
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2380,00 zł
0.2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D66, monoclonal
Application:
ELISA (i), ICC, IP, WB
Citations:
204
949,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1124
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D66, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable (3% paraformaldehyde-0.5% Triton X-100 and methanol-acetone), immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC-12) cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
β-Tubulin belongs to the subfamily of tubulins, which is the major building block of microtubules. β-tubulin has a molecular weight of 55kDa. β−Tubulin structure is characterized with core of two β -sheets enclosed by a-helices. It also contains an N-terminal domain with the guanine nucleotide-binding region, an intermediate domain with taxol-binding site, and a C-terminal domain that contains the binding surface for molecular motor proteins. Human β-tubulin consists of seven isoforms (β I (class I), β II (class II), β III (class III), β IVa (class IVa), β IVb (class IVb), β V (class V), and β VI (class VI)).
Monoclonal Anti-β-Tubulin (mouse IgG1 isotype) is derived from the D66 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from a BALB/c mouse immunized with a sea urchin (Lytechinus pictus) sperm axonemal proteins.
Immunogen
sea urchin (Lytechinus pictus) sperm axonemal proteins.
Application
Can be used in studies involving the inhibition of flagellar motility in permeabilized sperm models.
Monoclonal Anti-β-Tubulin antibody produced in mouse has also been used in immunofluorescence assay and enzyme linked immunosorbent assay (ELISA).
Monoclonal Anti-β-tubulin antibody produced in mouse has been used in western blotting[1] and immunocytochemistry.
Biochem/physiol Actions
Mutation in the gene leads to various neuronal migration disorders such as lissencephaly, pachygyria and polymicrogyria malformations. B2702 peptide binds to β- tubulin and inhibits natural killer (NK) cell cytotoxicity and it influences microtubule polymerization, which damages cytoskeleton organization and chaperone-like activity of tubulin. β-1 tubulin, also known as class VI or TUBB1, plays a vital role in platelet production, and is considered to be a potential biomarker candidate for immune thrombocytopenia (ITP).
Recognizes all mouse brain β-tubulin isoforms (β and β′ subpopulations), and sea urchin β2-tubulin. The epitope recognized by the antibody is localized in the C-terminal region of β-tubulin (amino acids 427-432 in sea urchin β2-tubulin).
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% BSA and 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5201SAB4200715T8328
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Gene Information
human ... TUBB(203068)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
species reactivity
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
species reactivity
dog, chicken, rat, bovine, monkey, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat, bovine
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
D66, monoclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
clone
2-28-33, monoclonal
clone
AA2, monoclonal
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0198-.2ML04061837334535
T0198-25UL04061838454089
T0198-100UL04061838026873