Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0000537M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATP6AP1 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-16A, Anti-ATP6IP1, Anti-ATP6S1, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 1, Anti-Ac45, Anti-CF2, Anti-MGC129781, Anti-ORF, Anti-VATPS1, Anti-XAP3
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6AP1(537)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik wielopodjednostkowego enzymu (1 mDa MW), który pośredniczy w zakwaszaniu eukariotycznych organelli wewnątrzkomórkowych. Wakuolarna ATPaza (V-ATPaza) składa się z cytozolowej domeny V1 (miejsce katalityczne ATP) i transbłonowej domeny V0. Zależne od V-ATPazy zakwaszenie organelli jest niezbędne dla takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów i endocytoza, w której pośredniczy receptor. Kodowane białko tego genu ma około 45 kD i może pomagać w zakwaszaniu granulek wydzielniczych neuroendokryn za pośrednictwem V-ATPazy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ATP6AP1 (NP_001174, 51 a.a. ~ 150 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSDRDLWAPAADTHEGHITSDLQLSTYLDPALELGPRNVLLFLQDKLSIEDFTAYGGVFGNKQDSAFSNLENALDLAPSSLVLPAVDWYAVSTLTTYLQE
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)