WH0000540M1
Monoclonal Anti-ATP7B antibody produced in mouse
clone 3E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide, Anti-PWD, Anti-WC1, Anti-WND
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP7B(540)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
QLKCYKKPDLERYEAQAHGHMKPLTASQVSVHIGMDDRWRDSPRATPWDQVSYVSQVSLSSLTSDKPSRHSAAADDDGDKWSLLLNGRDEEQYI