Merck
WH0000043M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACHE antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-YT, Anti-acetylcholinesterase (YT blood group)
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACHE(43)
mouse ... Ache(11423)
Opis ogólny
Acetylocholinoesteraza hydrolizuje neuroprzekaźnik, acetylocholinę w połączeniach nerwowo-mięśniowych i synapsach cholinergicznych mózgu, a tym samym kończy transmisję sygnału. Znajduje się również na błonach czerwonych krwinek, gdzie stanowi antygen grupy krwi Yt. Acetylocholinoesteraza występuje w wielu formach molekularnych, które mają podobne właściwości katalityczne, ale różnią się pod względem budowy oligomerycznej i sposobu przyłączania się do powierzchni komórki. Jest ona kodowana przez pojedynczy gen ACHE, a różnorodność strukturalna produktów genu wynika z alternatywnego splicingu mRNA i potranslacyjnych połączeń podjednostek katalitycznych i strukturalnych. Główną formą acetylocholinoesterazy występującą w mózgu, mięśniach i innych tkankach jest gatunek hydrofilowy, który tworzy oligomery połączone disiarczkiem z kolagenowymi lub zawierającymi lipidy podjednostkami strukturalnymi. Druga, alternatywnie splicowana forma, wyrażana głównie w tkankach erytroidalnych, różni się na C-końcu i zawiera rozszczepialny peptyd hydrofobowy z miejscem kotwiczenia GPI. Wiąże się z błonami poprzez cząsteczki fosfoinozytydu (PI) dodane potranslacyjnie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACHE (NP_000656, 515 a.a. ~ 614 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ARTGDPNEPRDPKAPQWPPYTAGAQQYVSLDLRPLEVRRGLRAQACAFWNRFLPKLLSATDTLDEAERQWKAEFHRWSSYMVHWKNQFDHYSKQDRCSDL
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)