Przejdź do
G5418
Glycine Buffer solution
0.6 M
Synonim(y):
Glycine-HCl Buffer solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
281,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32160406
281,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
pH
9.2 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
General description
Glycine is used as a bulking agent buffers. Glycine at low concentrations prevents pH decrease in solutions. It also stabilizes a protein when present in an amorphous state.
Application
Glycine Buffer solution has been used in the assay buffer for the enzymatic determination of lactate using lactic dehydrogenase from coelomic fluid, kidney extracts and perfusate of fish heart.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PPB0156741993321
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
pH
9.2 (25 °C)
pH
8.3
pH
-
pH
8.5-8.7
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Glycine .6 M
  • Hydrazine .5 M
  • Chloroform .0375 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10034-93-2
CAS No.
10034-93-2 + 67-66-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?