Przejdź do
W4128
Williams’ Medium E
With sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonim(y):
Williams’ E medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
220,00 zł
6 x 500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Williams′ Medium E, With sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Williams′ Medium E has been shown to support the growth in long-term culture of adult liver epithelial cells.
Application
Williams′ Medium E has been used to culture primary human hepatocytes[1] and to maintain hepatocellular carcinoma (JHH-6) cell lines.
Preparation Note
Supplement with 0.292 g/L L-glutamine.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W1878W0397M0450
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Williams′ Medium E
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)