Przejdź do
W0397
Williams′ Medium E
liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without phenol red
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Williams′ Medium E has been reported to suit long-term culturing of adult liver epithelial cells.
Other Notes
Phenol red has been shown to interfere with the growth of some cells at low or cloning densities. Use this version of William′s E when working with stem cells or cells at low densities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W4128W1878M0200
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
NaHCO3: 2.2 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
sodium pyruvate: 0.025 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
components
L-glutamine: no
phenol red: 0.0107 g/L
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
components
sodium pyruvate: 0.025 g/L
phenol red: no
glucose: 2.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 2.2 g/L
L-glutamine: no
components
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Williams′ Medium E
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W0397-500ML04061837357503