V3388
Vascular Endothelial Growth Factor (aa 207-318) human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
VEGF112, Vasculotropin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥97% (SDS-PAGE)
Postać
lyophilized powder
siła działania
0.75-3.75 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
predicted mol wt ~28 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<1 EU/μg
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... VEGFA(7422)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
VEGF-A stymuluje wzrost naczyń krwionośnych poprzez proliferację, migrację i przeżycie komórek śródbłonka podczas rozwoju embrionalnego.
VEGF-A stimulates blood vessel growth via endothelial cell proliferation, migration, and survival during embryonic development.