Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2070,00 zł |
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2070,00 zł
Nazwa produktu
Vascular Endothelial Growth Factor from mouse, VEGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
potency
≤10 ng/mL
quality
endotoxin tested
mol wt
protein 39 kDa
packaging
pkg of 10 μg, pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1 EU/μg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... VEGFA(22339)
General description
Application
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source human | biological source mouse | biological source human |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?