Kluczowe dokumenty
TMO6378-0010
Nalgene® safety waste funnel systems
polypropylene, diam. 10 in. , (25.4 cm), case of 2 ea
Synonim(y):
Filtr do pojemników Nalgene, urządzenie do zbierania odpadów
Wybierz wielkość
4 EACH
1930,00 zł
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EACH
1930,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opis
Closure Size 83B
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 6378-0010
Średnica
10 in. , (25.4 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Systemy bezpiecznych lejków na odpady Nalgene firmy Thermo Scientific umożliwiają tymczasowe przechowywanie odpadów na blacie lub pod wyciągiem laboratoryjnym. Lejki są wyposażone w zatrzask bezpieczeństwa Easy Snap, który minimalizuje rozlanie w razie przypadkowego przewrócenia, oraz lejek o większej średnicy ułatwiający nalewanie. System odpowietrzania pomaga ograniczyć opary i rozpryskiwanie, a zdejmowane sito na szyjce zatrzymuje duże cząstki, takie jak pręty mieszające. Zaprojektowany do rozpuszczalników, odpadów chemicznych i biologicznych, jest zalecany do stosowania z pojemnikami Nalgene
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Could you please provide information on the contents of Product TMO6378-0010?
    1 answer
    1. The HDPE funnel comes with an attached lid, a polypropylene closure/funnel adapter, a screen insert, a polypropylene/PTFE 0.45µm vent plug, and a filter.