PCYTMG-23K-13PX
MILLIPLEX® Porcine Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in porcine serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia zapalenia świń, luminex test multipleksowy świńskiego cytokinowego chemokinowego czynnika wzrostu, panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych luminex dla świń, panel testów immunologicznych na interleukinę u świń
Wybierz wielkość
16 060,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
16 060,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
pig
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 92-103%
standard curve range: 0.005-20 ng/mL
(IL-1α)
standard curve range: 0.012-50 ng/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.024-100 ng/mL
(GM-CSF, IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, IL-12, IL-18 & TNFα)
standard curve range: 0.061-250 ng/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.122-500 ng/mL
(IFNγ & IL-1β)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Porcine Cytokine/Chemokine Panel can be used for the simultaneous quantification of all the following analytes in porcine tissue/cell lysate and culture supernatant samples and serum or plasma samples: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1ra, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IL-18 and TNFα. This kit uses a 96-well format, contains a lyophilized standard cocktail, two internal assay quality controls and can measure up to 38 samples in duplicate.
The Luminex® xMAP® platform uses a magnetic bead immunoassay format for ideal speed and sensitivity to quantitate multiple analytes simultaneously, dramatically improving productivity while conserving valuable sample volume.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Zastosowanie
- Analytes: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1Ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8 (CXCL8), IL-10, IL-12, IL-18, TNF-α
- Recommended Sample Type: serum, plasma or cell/tissue culture supernatants or lysate
- Recommended Sample Dilution: 25 μL per well of undiluted serum or plasma; cell/tissue culture samples may require dilution in an appropriate control medium.
- NOTE: Extra centrifugation and attention may be needed for samples with extremely high lipid content.
- Assay Run Time: Overnight (16-18 hours) at 2-8°C.
- Research Category: Inflammation & Immunology
Opakowanie
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1