TMO382099-0500
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 500 mL, case of 48 ea
Synonim(y):
Butelka HDPE, certyfikowana butelka nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
natural high-density polyethylene
opakowanie
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 382099-0500
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Skuteczne przechowywanie chemikaliów o wysokiej czystości w butelkach HDPE z zamknięciem Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth, które charakteryzują się wyjątkowo niską zawartością metali śladowych. Produkcja w kontrolowanym środowisku minimalizuje zanieczyszczenie cząstkami stałymi.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)