Kluczowe dokumenty
TMO369639
Nalgene® CryoBox
for 1.0-1.8 mL tubes, cardboard, 81 positions, case of 48 ea
Synonim(y):
Pojemnik do przechowywania kriofiolek, Przechowywanie w zamrażarce
Wybierz wielkość
48 EACH
3970,00 zł
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
48 EACH
3970,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.12
3970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
cardboard
polycarbonate
opakowanie
case of 48 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 369639
Opis ogólny
For ultra-low temperature storage of cryogenic vials in mechanical or liquid nitrogen freezers. Usable temperature range: −196 to +121 °C. Numbers molded into grid system in box correspond to numbers printed on lid. Lid is keyed to box so markings will always match. Boxes accept writing with markers.
Informacje prawne
CryoBoxes is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)