Kluczowe dokumenty
TMO3662-2000
Nalgene® graduated cylinders
polypropylene, volume 2000 mL, case of 4 ea
Synonim(y):
Cylinder PP, Cylinder PP z podziałką
Wybierz wielkość
4 EACH
2640,00 zł
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EACH
2640,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
2640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
opakowanie
case of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3662-2000
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)