Kluczowe dokumenty
CLS3022P2L
Corning® reusable graduated cylinder
single metric scale with funnel top, polypropylene, "to contain", size 2 L
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.51
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations 20 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022P-2L
wys. × śr. zewn.
482 mm × 84 mm
rozmiar
2 L
Opis ogólny
Transluscent polypropylene graduated cylinders are manufactured with raised graduations at the primary scale points. Cylinders have a hexagonal base and are calibrated "to contain" (TC). Tolerances according to ISO 6706. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)