Kluczowe dokumenty
Z131091
Nalgene® graduated cylinders
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polypropylene
Synonim(y):
Cylinder PP, Cylinder PP z podziałką
Wybierz wielkość
1 EA
82,46 zł
82,46 zł
Cena katalogowa86,80 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
82,46 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
82,46 zł
Cena katalogowa86,80 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 1.0 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 3662-0050
zakres pomiaru objętości
50 mL, accuracy: 0.4 mL
kolor
translucent
Opis ogólny
Non-wetting, they deliver all they contain (calibrated TC/TD at 20°C). Meet Class B accuracy requirements of ASTM E1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" and all requirements of ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". No meniscus to confuse readings. Blue, molded, PP base resists tipping. Molded-in graduations with additional major graduation lines on the back of cylinder for easier, more accurate fluid level readings. Generous pour spout. Can be autoclaved, but accuracy will be affected.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)