Kluczowe dokumenty
TMO276005
3286 96 6541 pokrywka studzienki na płytkę
chemically resistant, pierceable well cap mats, blue, non-sterile, case of 50 ea
Synonim(y):
mata pokrywy płyty, pokrywa płyty
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Nalge-Nunc 276005
kolor
blue
Opis ogólny
Chroń wszystkie 96 studzienek podczas krótkoterminowego lub długoterminowego przechowywania chemikaliów lub związków za pomocą jednego urządzenia, używając maty Nunc™ 96-Well Cap Mats, które zapobiegają zanieczyszczeniu i parowaniu zawartości studzienek.
Cechy i korzyści
  • Odporność chemiczna
  • Możliwość przebijania
  • Wytrzymuje niskie temperatury do -80°C
Informacje prawne
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)