Kluczowe dokumenty
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
Synonim(y):
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
Wybierz wielkość
24 EA
329,00 zł
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
24 EA
329,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122102
NACRES:
NB.22
329,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polyethylene
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
BRAND 701360
rozmiar
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
pojemność
1.1 mL
Opis ogólny
Maty te zmniejszają maksymalną objętość studzienek, ale minimalizują parowanie. Mogą być używane w połączeniu z samoprzylepnymi foliami uszczelniającymi w celu dodatkowej ochrony i hermetyzacji.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)