Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
biological source
human
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
NCBI accession no.
UniProt accession no.
General description
Apolipoproteina C-III (APOC3) jest wielopłaszczyznowym białkiem, zlokalizowanym na krążących lipoproteinach bogatych w triglicerydy (TRL), lipoproteinach o wysokiej gęstości (HDL), lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL) i lipoproteinach o bardzo niskiej gęstości (VLDL).[1] Gen APOC3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11q23.3.[2] Ulega on ekspresji głównie w hepatocytach i w mniejszym stopniu w enterocytach.[2]
Źródło produktu: Osocze ludzkie przebadane pod kątem obecności HBsAg oraz przeciwciał HIV-I, HIV-II, HBc i Hepatitis C dało wynik ujemny. Wszystkie produkty krwiopochodne należy traktować jako potencjalnie zakaźne.
Application
Apolipoproteina C-III (APOC3), ludzka została wykorzystana do określenia jej wpływu na odtworzoną lipoproteinę o wysokiej gęstości (rHDL) zawierającą apoA-I.[3] Został on również wykorzystany do przetestowania wpływu egzogennych wymiennych apolipoprotein na wiązanie lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) z heparyną.[4]
Biochem/physiol Actions
Apolipoproteina C-III (APOC3) bierze udział w metabolizmie trójglicerydów i tworzeniu zmian miażdżycowych. Reguluje również procesy patologiczne związane z miażdżycą. APOC3 stymuluje hipertriglicerydemię (HTG) poprzez różne mechanizmy.[1] Działa jako inhibitor lipazy lipoproteinowej (LPL), a także przerywa klirens lipoprotein bogatych w triglicerydy (TRL) - remnantów.[5] Mutacje w genie prowadzą do obniżenia poziomu glicerydów w osoczu i zmniejszenia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.[2]
Fizjologiczna rola Apo CIII jest nieznana. Sugeruje się, że Apo CIII może hamować aktywację lipazy lipoproteinowej przez Apo CII.
Physical form
Płyn w 10 mM NH4HCO3, pH 7,4.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Wszystkie produkty krwiopochodne należy traktować jako potencjalnie zakaźne.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human plasma | biological source human | biological source - |
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-GE) | assay ≤95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form buffered aqueous solution | form liquid | form liquid |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| Quality Level 100, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. - | NCBI accession no. | NCBI accession no. - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c