Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2710,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
40 kDa
technique(s)
western blot: suitable
suitability
suitable for Western blot
UniProt accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
General description
Tau-383 belongs to the neuronal microtubule-associated protein family and is found in the axons of the CNS (central nervous system). It is encoded by the MAPT (microtubule associated protein tau) gene on chromosome 17q21 and exists in the form of 6 isoforms produced by the alternative splicing of m-RNA transcripts of MAPT (microtubule associated protein tau).
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) immunoelectrophoresis: 10-20 μL using recombinant Tau protein marker, western blot: 2-5 μL using recombinant Tau protein marker |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| suitability suitable for Western blot | suitability - | suitability - | suitability - |
| mol wt 40 kDa | mol wt 36.8 kDa | mol wt 42.9 kDa | mol wt 36800, 39700, 40000, 42600, 42900, 45900 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T9825-50UG | 04061833385609 |