Przejdź do
SRP0695
TAU-441, TTBK1-fosforylowany
recombinant
Synonim(y):
Fosforylowane przeciwciało TAU
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~64-70 kDa
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~64-70 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
P10636-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowany ludzki Tau-441 bez znacznika był koeksprymowany z TTBK1 w komórkach E. coli. Tau-441 był fosforylowany przez TTBK1 in vivo i in vitro przed ostatecznym oczyszczeniem chromatograficznym. Tau-441 lub Tau-F jest członkiem rodziny białek Tau, które stabilizują mikrotubule poprzez wiązanie się z nimi. Białka Tau podlegają fosforylacji i zjawisko to reguluje wiązanie białka Tau z mikrotubulami (1). Uważa się, że złogi białek związanych z chorobą Alzheimera, takie jak hiperfosforylowane białko Tau, a także inne wspólne nieprawidłowo sfałdowane białka, takie jak białko prekursorowe β-amyloidu (βAPP), ubikwityna oraz różne chaperony i kinazy białkowe, odgrywają patologiczną rolę w pogorszeniu funkcji poznawczych i niewydolności mięśni. Nieprawidłowe funkcjonowanie białek Tau jest związane z rozpadem mikrotubul i załamaniem systemu transportu neuronalnego (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0697SRP0706SRP0691
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
assay
70-95% (SDS-PAGE)
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
concentration
0.1 μg/μL
concentration
0.2 μg/μL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
~64-70 kDa
mol wt
~39 kDa
mol wt
~88 kDa
mol wt
~86 kDa
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)