Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
frozen liquid
Assay:
70-95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~39 kDa
1930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
assay
70-95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~39 kDa
concentration
0.2 μg/μL
accession no.
P10636-8
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAPT(4137)
Application
Przydatny do testów kinazowych i Western blot.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane ludzkie białko Tau-441 (P301S) pozbawione znacznika ulegało ekspresji w komórkach E. coli . Tau-441 lub Tau-F jest członkiem rodziny białek Tau, które stabilizują mikrotubule poprzez wiązanie się z nimi. Białka Tau podlegają fosforylacji i zjawisko to reguluje wiązanie białka Tau z mikrotubulami (1). Uważa się, że złogi białek związanych z chorobą Alzheimera, takie jak hiperfosforylowane białko Tau, a także inne wspólne nieprawidłowo sfałdowane białka, takie jak białko prekursorowe β-amyloidu (βAPP), ubikwityna oraz różne chaperony i kinazy białkowe, odgrywają patologiczną rolę w pogorszeniu funkcji poznawczych i niewydolności mięśni. Nieprawidłowe funkcjonowanie białek Tau jest związane z rozpadem mikrotubul i załamaniem systemu transportu neuronalnego (2).
Preparation Note
Formuła w 50 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 0,25 mM DTT, 0,1 mM PMSF, z 25% glicerolem.
Przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -70°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
P301S
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant | description recombinant | description recombinant | description recombinant |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) | assay 70-95% (SDS-PAGE) |
| concentration 0.2 μg/μL | concentration 0.2 μg/μL | concentration 0.2 μg/μL | concentration 0.2 μg/μL |
| mol wt ~39 kDa | mol wt ~15 kDa | mol wt ~60 kDa | mol wt ~39 kDa |
| form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid | form frozen liquid |
| Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) | Gene Information human ... MAPT(4137) |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?