Przejdź do
T8413
C-Flex®laboratory tubing
opaque TPE, size 50 ft, I.D. × O.D. × wall thickness 0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
Synonim(y):
C flex tubing, Plastic tube, aseptic sealing and welding tube, pump tubing, thermoplastic tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 each
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105108
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
opaque TPE
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
C-Flex 072-031-1   
I.D. × O.D. × wall thickness
0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
size
50 ft
Legal Information
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T8038T7913T6788
material
opaque TPE
material
-
material
opaque TPE
material
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
roll of 25 feet
size
50 ft
size
-
size
50 ft
size
-
I.D. × O.D. × wall thickness
0.8 mm × 2.4 mm × 0.8 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
I.D. × O.D. × wall thickness
3.2 mm × 6.4 mm × 1.6 mm
I.D. × O.D. × wall thickness
-
manufacturer/tradename
C-Flex 072-031-1   
manufacturer/tradename
C-Flex
manufacturer/tradename
C-Flex 072-125-2  
manufacturer/tradename
C-Flex
Still not finding the right product?
Explore all of our products under C-Flex®laboratory tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)