T6638
Tolnaftate
Synonim(y):
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
chloroform: soluble 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
fungi
Tryb działania
enzyme | inhibits
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Klucz InChI
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2