Przejdź do
T6134
Tylosin tartrate
potency: ≥800 units/mg tylosin
Synonim(y):
[R-(R′R′)]-2,3-Dihydroxybutanedionate Tylosin salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
915,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4580,00 zł
3435,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51283225
MDL number:
915,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
potency
≥800 units/mg tylosin
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
color
off-white to yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycoplasma
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC[C@H]1OC(=O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)[C@@H](CC=O)C[C@@H](C)C(=O)\C=C\C(C)=C\[C@@H]1CO[C@@H]4O[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@H]4OC
InChI
1S/C46H77NO17.C4H6O6/c1-13-33-30(22-58-45-42(57-12)41(56-11)37(52)26(5)60-45)18-23(2)14-15-31(49)24(3)19-29(16-17-48)39(25(4)32(50)20-34(51)62-33)64-44-38(53)36(47(9)10)40(27(6)61-44)63-35-21-46(8,55)43(54)28(7)59-35;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h14-15,17-18,24-30,32-33,35-45,50,52-55H,13,16,19-22H2,1-12H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/b15-14+,23-18+;/t24-,25+,26-,27-,28+,29+,30-,32-,33-,35+,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45-,46-;1-,2-/m11/s1
InChI key
ICVKYYINQHWDLM-KBEWXLTPSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Tylosin is a mcrolide antibiotic commonly used in veterinary medicine. It has been used to study protein synthesis at the 50S ribosome, implant site abscess prevention in cattle, disposition kinetics and Mycoplasma gallisepticum and Mycoplasma meleagridis infections. It is recommended for use in cell culture applications at 8 mg/L.
Biochem/physiol Actions
Mode of Action: Tylosin Tartrate inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S (L27 protein) ribosome.
Antimicrobial Spectrum: This product acts against gram-positive bacteria and mycoplasma.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
This product is a mixture of tylosin A, B, C, and D tartrates.
Disclaimer
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C. These solutions are stable at 37°C for 3 days.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T62711703850Y0001928
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, mycoplasma
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
potency
≥800 units/mg tylosin
potency
≥800 units/mg tylosin
potency
-
potency
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
H2O: ≤50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tylosin tartrate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)