Merck
T6039
Sigma-Aldrich
Quartz digital timers
Model T-7
About This Item
Kod UNSPSC:
41122411
NACRES:
NB.35
rozmiar
3 1/2 in. × 1 3/4 in. × 1/2 in.
moc baterii
1.5 V button cell
Opis ogólny
Display: 4 digits, 0.5 inch
Special features: 99 minute countdown timer with buzzer at end of countdown; memory recall function; magnet in back of unit
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1