Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122411
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120365
General description
- Funkcja zegara odliczająca w górę lub w dół do 24 godzin i 59 minut
- 4 kanały timera
- Możliwość postawienia lub przymocowania do powierzchni magnetycznej (magnesy z tyłu urządzenia)
- Tablica i pisak w zestawie
- Dźwięk po upływie czasu
- Dołączone baterie (2 AAA)
Legal Information
Lab Alert is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec | description - | description Timing capacity : 23 Hour:59 Minute, 4 channel with White Board |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120365 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24645 | manufacturer/tradename Bel-Art B61700-3700 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?