Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122411
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
battery power
1 × 1.5 V (LR44)
General description
Kieszonkowy, czterokanałowy stoper / timer z alarmami dźwiękowymi i wizualnymi.
Features and Benefits
- Cztery niezależne kanały pomiaru czasu z alarmami wizualnymi i dźwiękowymi
- możliwość używania jako stoper, licznik w górę/w dół lub zegar
- zawiera klips sprężynowy i magnetyczny tył
Legal Information
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| battery power 1 × 1.5 V (LR44) | battery power - | battery power - | battery power - |
| description alarm | description - | description - | description - |
| timing measuring range 100 hr, resolution: 1/100 sec | timing measuring range - | timing measuring range - | timing measuring range - |
| L × H × D 61 × 71 × 25 mm | L × H × D - | L × H × D - | L × H × D - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?