Merck
T5395
Sigma-Aldrich
TAPSO sodium salt
Synonim(y):
3-(N-tris[Hydroxymethyl]methylamino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C7H16NO7SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥99% H2SO4 basis (titration)
Poziom jakości
Postać
powder or crystals
przydatny zakres pH
7.0-8.2
pKa (25°C)
7.6
rozpuszczalność
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
ciąg SMILES
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3