Key Documents
T5012
Nα-p-Tosyl-L-lysine methyl ester hydrochloride
suitable for ligand binding assays
Synonim(y):
N-(p-Toluenesulfonyl)-L-lysine methyl ester
About This Item
Polecane produkty
product name
Nα-p-Tosyl-L-lysine methyl ester hydrochloride,
Postać
solid
metody
ligand binding assay: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)C(CCCCN)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C14H22N2O4S.ClH/c1-11-6-8-12(9-7-11)21(18,19)16-13(14(17)20-2)5-3-4-10-15;/h6-9,13,16H,3-5,10,15H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
NAFMQDMELNDXBJ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3